Learn More
4,4'-Metilenbis(N-fenilmaleimida), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323416 25 g 25 g
11313416 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11323416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12862.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide) was used to cure glycidyl ester of eleostearic acid (GEEA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó la 4,4′-metilenbis(N-fenilmaleimida) para curar el éster glicidílico del ácido eleostárico (GEEA).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13676-54-5
Fórmula molecular C21H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 358.353
Número MDL MFCD00005507
Clave InChI XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismaleimide, bismaleimide s, bis 4-maleimidophenyl methane, diphenylmethanebismaleimide, p,p'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-methylenebis n-phenylmaleimide, bis p-maleimidophenyl methane, 4,4'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-diphenylmethanedimaleimide, 4,4'-biphenylmethanebismaleimide
PubChem CID 83648
Nombre IUPAC 1-[4-[[4-(2,5-dioxopirrol-1-il)fenil]metil]fenil]pirrol-2,5-diona
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N3C(=O)C=CC3=O)N4C(=O)C=CC4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
Punto de fusión 156°C to 158°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 333986
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.36
Porcentaje de pureza 95%