Learn More
4,4'-Metilenebis(N,N-dimetilanilina), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468387 50 g 50 g
11478387 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18466.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101-61-1 | C17H22N2 | 254.377 g/mol
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)is used as a chemical intermediate in the manufacture of dyes and for its hydrochloric salt and is also used as an analytical reagent in the determination of lead.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-metilenebis(N,N-dimetilanilina) se utiliza como intermediario químico en la fabricación de colorantes y para su sal clorhídrica, y también se utiliza como reactivo analítico en la determinación del plomo.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-61-1
Fórmula molecular C17H22N2
Peso molecular (g/mol) 254.377
Número MDL MFCD00008317
Clave InChI JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
PubChem CID 7567
ChEBI CHEBI:34370
Nombre IUPAC 4-[4-(dimetilamino)fenil]metil]-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
Punto de fusión 85°C to 88°C
Punto de ebullición 155°C to 157°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 178°C (352°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Beilstein 479956
Índice Merck 14,6176
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.38
Porcentaje de pureza ≥98%