Learn More
4,4'-Metilenobis(N,N-dimetilanilina), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10499430 500 g Frasco de vidrio 500 g
10031450 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10489430 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10499430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126745000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 101-61-1 | C17H22N2 | 254.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-61-1
Fórmula molecular C17H22N2
Peso molecular (g/mol) 254.37
Número MDL MFCD00008317
Clave InChI JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
PubChem CID 7567
ChEBI CHEBI:34370
Nombre IUPAC 4-[4-(dimetilamino)fenil]metil]-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86.0°C to 90.0°C
Color Beige amarronado o gris o blanco
Punto de ebullición 390.0°C
Temperatura de inflamación 178°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CH2C6H4NH2
Cantidad 500 g
Beilstein 13, 239
Índice Merck 15, 6255
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether,carbon disulfide and,acids,slightly soluble in cold alcohol,more soluble in,hot alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.37
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos