Learn More
4,4'-Metilenobis(2,6-di-terc-butilfenol), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389439 50 g 50 g
11453158 100 g 100 g
11463158 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18910.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-82-1 | C29H44O2 | 424.669 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-82-1
Fórmula molecular C29H44O2
Peso molecular (g/mol) 424.669
Número MDL MFCD00008822
Clave InChI MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-methylenebis 2,6-di-tert-butylphenol, bimox m, ionox 220, binox m, antioxidant e 702, mb 1 antioxidant, ethyl 702, ionox 220 antioxidant, etil 702, 4,4'-methylenebis 2,6-di-t-butylphenol
PubChem CID 8372
ChEBI CHEBI:34369
Nombre IUPAC 2,6-Diterc-butil-4-[(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)metil]fenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Punto de fusión 154°C to 158°C
Punto de ebullición 289°C (40 mmHg)
Cantidad 50 g
Beilstein 1916919
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.67
Porcentaje de pureza 98%