Learn More
4-(4'-Hidroxifenil)-2-butanona, TRC
Código de producto. 30133921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133921 100 mg 100 miligramos
30004080 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949105100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5471-51-2
Fórmula molecular C10 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo Frambinone, 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, 2-Butanone, 4-(4-hydroxyphenyl)-, 2-Butanone, 4-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, (4-Hydroxybenzyl)acetone, (p-Hydroxybenzyl)acetone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(3-Oxobutyl)phenol, 4-(4-Hydroxy-1-phenyl)-2-butanone, 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanone, 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanone, Frambinone, NSC 26515, Oxyphenylon, Raspberry ketone, Rheosmin
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)butan-2-ona
SMILES CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837
Porcentaje de pureza >95%