Learn More
4-(4-Hidroxifenil)-2-butanona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10449490 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10614682 250 g Frasco de vidrio 250 g
10249633 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10449490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176470500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5471-51-2
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Número MDL MFCD00002394
Clave InChI NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
PubChem CID 21648
ChEBI CHEBI:68656
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)butan-2-ona
SMILES CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82°C to 84°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH2COCH3
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.