Learn More
4-(4-Hidroxifenil)-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone is used in perfumery, in cosmetics, and as a food additive to impart a fruity odor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-(4-hidroxifenil)-2-butanona se utiliza en perfumería, en cosméticos y como aditivo alimentario para conferir un olor afrutado.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone |
| Punto de fusión | 80°C to 84°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 776080 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.