Learn More
4-(4-Hidroxifenil)-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407996 100 g 100 g
11497986 25 g 25 g
11364709 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14064.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone is used in perfumery, in cosmetics, and as a food additive to impart a fruity odor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(4-hidroxifenil)-2-butanona se utiliza en perfumería, en cosméticos y como aditivo alimentario para conferir un olor afrutado.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5471-51-2
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00002394
Clave InChI NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
PubChem CID 21648
ChEBI CHEBI:68656
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)butan-2-ona
SMILES CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 100 g
Beilstein 776080
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%