Learn More
4-(4-Hidroxi-3-metilbenzenosulfonil)-2-metilfenol, TRC
Código de producto. 30389532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389532 25 mg
30400370 50 mg
30392791 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94774325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16346-97-7
Fórmula molecular C14 H14 O4 S
Peso molecular (g/mol) 278.32
Sinónimo 4,4′-Sulfonylbis(2-methylphenol)
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-3-metil-fenil)sulfonil-2-metil-fenol
SMILES Cc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)c2ccc(O)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Hydroxy-3-methylbenzenesulfonyl)-2-methylphenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O4S/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)19(17,18)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8,15-16H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0613