Learn More
4,4'-(Hexafluoroisopropilideno)dianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4, 4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 195.0°C to 199.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CF3)2C(C6H4NH2)2 |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación