Learn More
Ácido 4-(4-fluorofenil)butírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473347 250 mg 250 miligramos
11321969 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26035.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 589-06-0 | C10H11FO2 | 182.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-06-0
Fórmula molecular C10H11FO2
Peso molecular (g/mol) 182.19
Número MDL MFCD03788503
Clave InChI XVQYBBYOYJXQBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-fluorophenyl butanoic acid, 4-4-fluorophenyl butyric acid, 4-4-fluoro-phenyl-butyric acid, 4-p-fluorophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-fluoro, 4-4-fluorophenyl butanoicacid, acmc-1awzu, 4-fluorobenzenebutanoic acid, 4-4-fluorophenyl butyricacid, benzenebutanoic acid,4-fluoro
PubChem CID 68524
Nombre IUPAC ácido 4-(4-fluorofenil)butanoico
SMILES OC(=O)CCCC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Punto de fusión 44°C to 46°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 97%