Learn More
Clorhidrato de 4-(4-fluorofenil)-1,2,3,6-tetrahidropiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13488678 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13488678 10 g Frasco de vidrio 10 GR
1 options
Código de producto. 13488678 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450540100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
CAS 1978-61-6
Punto de fusión 169.0°C to 173.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H12FN·HCl
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-p-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-4-p-fluorophenyl-, hydrochloride, pyridine, 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride, 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, pyridine,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride, 4-p-fluorophenyl-1,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-fluorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Clave InChI CTTBTYWBXXWBMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)F.Cl
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenil)-1,2,3,6-tetrahidropiridina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 213.68
PubChem CID 197747
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.68
Porcentaje de pureza 98+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.