Learn More
4,4-Difenil-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421508 1 g 1 g
11431508 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13847.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5409-60-9 | C16H16O | 224.303 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5409-60-9
Fórmula molecular C16H16O
Peso molecular (g/mol) 224.303
Número MDL MFCD00017619
Clave InChI FPHXYKLKNOEKTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-diphenyl-2-butanone, 4,4'-diphenyl-2-butanone, benzhydrylaceton, acmc-20amsh, 4,4-diphenyl-butan-2-one, 2-butanone,4,4-diphenyl, methyl-2,2-diphenylethyl ketone
PubChem CID 79421
Nombre IUPAC 4,4-difenilbutan-2-ona
SMILES CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Diphenyl-2-butanone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.3
Porcentaje de pureza 98%