Learn More
4,4'-Dimetilbifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456097 1 g 1 g
11466097 5 g 5 g
11476097 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25089.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 613-33-2 | C14H14 | 182.266 g/mol
4,4'-Dimethylbiphenyl is used in the preparation of biphenyl-4,4’-dicarboxylic acid, which acts as a monomer utilized in the synthesis of linear long chain polymer through polycondensation reaction. It is used to prepare 4-(4'-methylphenyl)benzaldehyde by selective photoxygenation reaction using 9-phenyl-10-methylacridinium perchlorate as a catalyst under visible light irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4'-dimetilbifenilo se utiliza en la preparación del ácido bifenil-4,4’-dicarboxílico, que actúa como monómero utilizado en la síntesis de polímeros lineales de cadena larga mediante reacción de policondensación. Se utiliza para preparar 4-(4'-metilfenil)benzaldehído por reacción de fotoxigenación selectiva utilizando perclorato de 9-fenil-10-metilacridinio como catalizador bajo irradiación de luz visible.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-33-2
Fórmula molecular C14H14
Peso molecular (g/mol) 182.266
Número MDL MFCD00008545
Clave InChI RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
PubChem CID 11941
Nombre IUPAC 1-metil-4-(4-metilfenil)benceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethylbiphenyl
Punto de fusión 118°C to 122°C
Punto de ebullición 295°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1856053
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.27
Porcentaje de pureza 99%