Learn More
4,4'-Dimetilbifenilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10356370 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356370 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10356370 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 116080010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4′-Dimethylbiphenyl
Nombre de nota 97%
CAS 613-33-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117°C to 122°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 295°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H14
Fórmula lineal CH3C6H4C6H4CH3
Número MDL MFCD00008545
Cantidad 1 g
Beilstein 05, 610
Sinónimo 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
Clave InChI RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
Nombre IUPAC 1-metil-4-(4-metilfenil)benceno
Peso molecular (g/mol) 182.27
PubChem CID 11941
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino