Learn More
4,4'-Dimetilbenzhidol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397625 1 g 1 g
11307635 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05904.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 885-77-8 | C15H16O | 212.292 g/mol
4,4'-Dimethylbenzhydrol is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-dimetilbenzhidol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885-77-8
Fórmula molecular C15H16O
Peso molecular (g/mol) 212.292
Número MDL MFCD00017216
Clave InChI RGYZQSCFKFDECZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethylbenzhydrol, di-p-tolylmethanol, bis 4-methylphenyl methanol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.-4-methylphenyl, benzhydrol, 4,4'-dimethyl, di p-tolyl methanol, 4,4-dimethylbenzhydrol, 4,4'-ditolyl carbinol, benzhydrol,4'-dimethyl
PubChem CID 279356
Nombre IUPAC bis(4-metilfenil)metanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethylbenzhydrol
Punto de fusión 69°C to 73°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1874128
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.29
Porcentaje de pureza 98%