Learn More
4,4-Dimetil-2-pentino, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328305 5 g 5 g
11318305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10210.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 999-78-0 | C7H12 | 96.17 g/mol
4,4-Dimethyl-2-pentyne is used in organometallic reactions for regioselectivity of its insertion into the Pd-C bond of cyclopalladated complexes. It is also used to prepare pyrimidine-dione by reacting with isocyanate in the presence of nickel/ N-heterocyclic carbene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4-dimetil-2-pentino se utiliza en reacciones organometálicas para la registroselectividad de su inserción en el enlace Pd-C de complejos ciclopaladados. También se usa para preparar pirimidina-diona al reaccionar con isocianato en presencia de níquel/ cabrneno N-heterocíclico.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-78-0
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.17
Número MDL MFCD00041613
Clave InChI FOALCTWKQSWRST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4,4-dimethyl, acmc-20amsk, t-butylmethylacetylene, propyne, 1-tert-butyl, 2,2-dimethyl-3-pentyne, 4,4-dimethyl-pent-2-yne, tert-c4h9 c.$.cch3, tert-butylmethylacetylene, 4,4-dimethyl-2-pentyne,
PubChem CID 136786
Nombre IUPAC 4,4-dimetilpent-2-ino
SMILES CC#CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethyl-2-pentyne
Densidad 0.718
Punto de ebullición 82°C
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Olor Petrol-like
Fórmula lineal (CH3)3CC≡CCH3
Índice de refracción 1.4085
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1733540
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza ≥97%