Learn More
4,4-Dimetil-1-penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10214594 5 g Frasco de vidrio 5 g
10557454 1 g Frasco de vidrio 1 g
10224594 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10214594 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426270050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 762-62-9 | C7H14 | 98.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-62-9
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00026337
Clave InChI KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 4,4-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-pentene, 4,4-dimethyl-pent-1-ene, 4,4-dimethyl pent-1-ene, neoheptaene, acmc-1bcwv, ch3 3cch2ch=ch2, 4,4'-dimethyl-1-pentene
PubChem CID 12984
Nombre IUPAC 4,4-dimetilpent-1-eno
SMILES CC(C)(C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4-Dimethyl-1-pentene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.6820g/mL
Punto de ebullición 70°C to 72°C
Temperatura de inflamación -12°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHCH2C(CH3)3
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.682
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4-Dimethyl-1-pentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.