Learn More
4,4'-Dimetoxibenzhidrol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442038 50 g 50 g
11432038 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14604.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 728-87-0 | C15H16O3 | 244.29 g/mol
4,4?-Dimethoxybenzhydrol was used to study the kinetics and mechanism of oxidation of substituted benzhydrols to corresponding benzophenones in the presence of Hg(OAc)2 by N-bromosuccinimide. It is useful in the protection of glutamine and asparagine residues in peptide synthesis, reagent for the N-protection of amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-dimetoxibenzhidrol se utilizó para estudiar la cinética y el mecanismo de oxidación de benzhidroles sustituidos a las benzofenonas correspondientes en presencia de Hg(OAc)2 por N-bromosuccinimida. Es útil en la protección de residuos de glutamina y asparagina en la síntesis de péptidos, reactivo para la N-protección de amidas.
Solubilidad
Soluble en agua (0,44 g/L a 25 °C) y metanol (0,1 g/ml).
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 728-87-0
Fórmula molecular C15H16O3
Peso molecular (g/mol) 244.29
Número MDL MFCD00008410
Clave InChI ZODAOVNETBTTJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methanol, p,p'-dimethoxybenzhydryl alcohol, p,p'-dimethoxybenzhydrol, bis p-methoxyphenyl carbinol, benzenemethanol, 4-methoxy-.alpha.-4-methoxyphenyl, 4-methoxy-4'-methoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methan-1-ol, benzhydrol, 4,4'-dimethoxy, acmc-209ooh
PubChem CID 69768
Nombre IUPAC bis(4-metoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Punto de fusión 69°C to 71°C
Cantidad 50 g
Beilstein 748532
Información de solubilidad Soluble in water (0.44g/L @ 25°C),methanol (0.1g/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza ≥98%