Learn More
4,4'-Dihidroxidifenilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464320 5 g 5 g
11454320 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464320 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11417.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 620-92-8 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
4,4'-Dihydroxydiphenylmethane, is also used as a bisphenol derivative with antioxidant activities. Bisphenol F has been reported to exhibit estrogen agonistic properties. Bisphenol F is used to make epoxy resins and coatings for various applications, such as lacquers, varnishes, liners, adhesives, plastics, water pipes, dental sealants, and food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-dihidroxidifenilmetano también se utiliza como un derivado del bisfenol con actividades antioxidantes. Se ha descrito que el bisfenol F presenta propiedades agonistas del estrógeno. El bisfenol F se utiliza para fabricar resinas epoxídicas y recubrimientos para diversas aplicaciones como lacas, barnices, revestimientos, adhesivos, plásticos, tuberías de agua, selladores dentales y envasado de alimentos.
Solubilidad
Es soluble en etanol, éter, cloroformo, álcali; ligeramente soluble en DMSO; insoluble en disulfuro de carbono y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-92-8
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00002385
Clave InChI PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-methylenediphenol, bis 4-hydroxyphenyl methane, 4,4'-dihydroxydiphenylmethane, phenol, 4,4'-methylenebis, p-p-hydroxybenzyl phenol, bis p-hydroxyphenyl methane, phenol, 4,4'-methylenedi, 4,4'-methylenebisphenol, p,p'-bis hydroxyphenyl methane, 4-4-hydroxyphenyl methyl phenol
PubChem CID 12111
ChEBI CHEBI:34575
Nombre IUPAC 4-[(4-hidroxifenil)metil]fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Punto de fusión 159°C to 163°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2049425
Información de solubilidad It is soluble in ethanol,ether,chloroform,alkali; slightly soluble in DMSO,insoluble in carbon disulfide and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%