Learn More
Cloruro 4,4'-difluorobenzidril , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473554 50 g 50 g
11399439 5 g 5 g
11463554 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473554 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11226.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27064-94-4 | C13H9ClF2 | 238.662 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27064-94-4
Fórmula molecular C13H9ClF2
Peso molecular (g/mol) 238.662
Número MDL MFCD00044329
Clave InChI FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
Nombre IUPAC 1-[cloro-(4-fluorofenil)metil]-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Densidad 1.28
Punto de ebullición 126°C to 128°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.557
Cantidad 50 g
Número UN UN1760
Beilstein 2052680
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.66
Porcentaje de pureza 98%