Learn More
4,4'-Difluorobenzhidril bromuro, TRC
Código de producto. 30006710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006710 100 mg 100 miligramos
30004626 1 g 1 g
30003747 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB519105100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345-90-4
Fórmula molecular C13H9BrF2
Peso molecular (g/mol) 283.11
Sinónimo Bis(4-fluorophenyl)bromomethane, Bis(4-fluorophenyl)methyl Bromide, Bromobis(p-fluorophenyl)methane, alpha-Bromobis(p-fluorophenyl)methane, 1,1'-(Bromomethylene)bis[4-fluorobenzene], 1-[Bromo-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene, 4,4'-(Bromomethylene)bis(fluorobenzene);
Nombre IUPAC 1-[bromo-(4-fluorofenil)metilo]-4-fluorobenzeno
SMILES Fc1ccc(cc1)C(Br)c2ccc(F)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Difluorobenzhydryl Bromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9BrF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.9856