Learn More
4,4'-Difluorobenzhidrol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436957 5 g 5 g
11446957 25 g 25 g
11456957 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14370.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 365-24-2 | C13H10F2O | 220.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 365-24-2
Fórmula molecular C13H10F2O
Peso molecular (g/mol) 220.219
Número MDL MFCD00000357
Clave InChI WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-difluorobenzhydrol, bis 4-fluorophenyl methanol, bis-4-fluorophenyl-methanol, 4,4'-difluorobenzhydryl alcohol, bis 4-fluorophenyl methan-1-ol, 4,4'-diflurobenzylmethanol, pubchem14058, 4,4'-diflourobenzhydrol, 4,4'-difluoro benzhydrol, 4,4'-difluoro-benzhydrol
PubChem CID 123049
Nombre IUPAC bis(4-fluorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Difluorobenzhydrol
Punto de fusión 45°C to 49°C
Punto de ebullición 142°C to 144°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2332258
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.22
Porcentaje de pureza ≥98%