Learn More
4,4-Dietilamino-2-butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480388 25 g 25 g
15470388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53501.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10575-25-4 | C8H15NO | 141.21 g/mol
4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4-dietilamino-2-butin-1-ol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Soluble en agua 11 g/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10575-25-4
Fórmula molecular C8H15NO
Peso molecular (g/mol) 141.21
Número MDL MFCD00671356
Clave InChI ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82735
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)but-2-in-1-ol
SMILES CCN(CC)CC#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Densidad 0.952
Punto de ebullición 231°C to 232°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Fórmula lineal (CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Índice de refracción 1.479
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-diethylamino but-2-yn-1-ol, 4-diethylamino-2-butyn-1-ol, unii-ma2de62u5w, ma2de62u5w, 2-butyn-1-ol,4-diethylamino, 2-butyn-1-ol, 4-diethylamino, acmc-2098hk, 4-diethylamino-2-butyne-ol, 1-diethylaminobut-2-yn-4-ol
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ethyl acetate. Soluble in water 11g/L @25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.21
Porcentaje de pureza 98%