Learn More
4,4'-Diclorodifenilsulfona, TRC
Código de producto. 30133332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133332 50 g 50 g
30132992 10 g 10 g
30011223 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43416550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-07-9
Fórmula molecular C12 H8 Cl2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 287.16
Sinónimo Sulfone, bis(p-chlorophenyl) (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chloro-1-(4-chlorophenylsulfonyl)benzene, 4-Chlorophenyl sulfone, B 0810, Bis(4-chlorophenyl) sulfone, Bis(p-chlorophenyl) sulfone, Di-p-chlorophenyl sulfone, NSC 23899, NSC 38759, NSC 50730, NSC 7207, p,p'-Dichlorodiphenyl sulfone, p-Chlorophenyl sulfone, Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-, 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(4-clorofenil)sulfonilbenceno
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.9622
Porcentaje de pureza >95%