Learn More
4,4'-Dibromotrifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dibromotriphenylamine |
| Punto de fusión | 85°C |
| Color | Blanco |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 7094354 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.12 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |