Learn More
Sulfona de 4,4'-diaminodifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403218 500 g 500 g
11493208 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18976.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248.3 g/mol
It is active against a wide range of bacteria, but is mainly employed for its actions against Mycobacterium leprae, being used as part of multidrug regimens in the treatment of all forms of leprosy. It is a second-line medication for the treatment and prevention of Pneumocystis pneumonia and for the prevention of toxoplasmosis in those who have poor immune function. Additionally, it has been used for acne as well as other skin conditions. Moreover it is employed as an anti-inflammatory drug, anti-infective drug, a leprostatic drug and an antimalarial drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
No soluble en agua. La solubilidad en metanol caliente es casi transparente. Soluble en DMSO, etanol y acetona.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-08-0
Fórmula molecular C12H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 248.3
Número MDL MFCD00007887
Clave InChI MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
PubChem CID 2955
ChEBI CHEBI:4325
Nombre IUPAC 4-(4-Aminofenil)sulfonilanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone
Punto de fusión 175°C to 178°C
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 788055
Índice Merck 14,2822
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in hot methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.3
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.