Learn More
4,4'-DDM, TRC
Código de producto. 30366231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366231 100 mg 100 miligramos
30362824 500 mg 500 miligramos
30349221 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD195303100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-76-8
Fórmula molecular C13 H10 Cl2
Peso molecular (g/mol) 237.12
Sinónimo Methane, bis(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Methylenebis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenylmethane, Bis(4-chlorophenyl)methane, Bis(p-chlorophenyl)methane, DBM, DDM, NSC 406594, p,p'-DDM, p,p'-Dichlorodiphenylmethane
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[(4-clorofenil)metil]benceno
SMILES Clc1ccc(Cc2ccc(Cl)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-DDM
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.016