Learn More
Ácido 4-[(4-clorofenil)sulfonil]-3-tiofenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713823 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10651683 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00552CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 423769-77-1
Fórmula molecular C11H7ClO4S2
Peso molecular (g/mol) 302.743
Número MDL MFCD03407362
Clave InChI MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2779802
Nombre IUPAC ácido 4-(4-clorofenil)sulfoniltiofeno-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.76
Porcentaje de pureza 97%