Learn More
Ácido 4-[(4-clorofenil)sulfonil]-3-metiltiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10425322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10425322 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10425512 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10425322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01338DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 175137-65-2
Fórmula molecular C12H9ClO4S2
Peso molecular (g/mol) 316.77
Número MDL MFCD00067886
Clave InChI WZQQSJVPCVCQKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chloro-benzenesulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004536, 4-4-chlorophenylsulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2778453
Nombre IUPAC ácido 4-(4-clorofenil)sulfonil-3-metiltiofeno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(SC=C1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.78
Porcentaje de pureza 97%