missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Clorofenoxi)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11375489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11375489 250 mg 250 miligramos
11385489 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11375489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50451.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 61343-99-5
Fórmula molecular C13H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 232.66
Número MDL MFCD01631895
Clave InChI BLCXBCYVCDPFEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenoxy benzaldehyde, 4-chloro-4'-formyldiphenyl ether, acmc-1b4h0, 4-4-chlorophoxy benzaldehyde, blcxbcyvcdpfeu-uhfffaoysa, 4-4-chloranylphenoxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-chlorophenoxy
PubChem CID 3851764
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenoxi)benzaldehído
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.67
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.