accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOO

CAS RN 61343-99-5

IUPAC Nombre: 4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Sinónimos: 4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 232.66
Fórmula molecular: C13H9ClO2
InChi Key: BLCXBCYVCDPFEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(OC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados