Learn More
4'-(4-bromofenil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11353257 100 g 100 g
11343257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11353257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13798.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5731-01-1 | C14H11BrO | 275.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5731-01-1
Número MDL MFCD00143242
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Punto de fusión 125°C to 127°C
Fórmula molecular C13H8FO2
Cantidad 100 g
Beilstein 2048590
Sinónimo 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
Clave InChI LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-(4-fluorofenil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 215.20
PubChem CID 2782689
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.15
Porcentaje de pureza 97%