Learn More
4'-(4-bromofenil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343257 25 g 25 g
11353257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13798.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5731-01-1 | C14H11BrO | 275.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5731-01-1
Número MDL MFCD00143242
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Punto de fusión 125°C to 127°C
Fórmula molecular C14H11BrO
Cantidad 25 g
Beilstein 2048590
Sinónimo 4-acetyl-4'-bromobiphenyl, 4'-4-bromophenyl acetophenone, 1-4-4-bromophenyl phenyl ethanone, 4'-p-bromophenyl acetophenone, 1-4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 4-acetyl-4'-bromodiphenyl, 4-bromo-4'-acetylbiphenyl, ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethan-1-one
Clave InChI UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Nombre IUPAC 1-[4-(4-bromofenil)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 275.15
PubChem CID 79806
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.15
Porcentaje de pureza 97%