Learn More
4-(4-Benciloxi-5-bromo-2-pirimidinil)morfolina, 95 %
Código de producto. 15407635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407635 250 mg 250 miligramos
11491470 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26911.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885952-23-8
Fórmula molecular C15H16BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 350.216
Número MDL MFCD06798240
Clave InChI DMIIRAXOFYSJQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-benzyloxy-5-bromopyrimidin-2-yl morpholine, 4-4-benzyloxy-5-bromo-2-pyrimidinyl morpholine, 4-benzyloxy-5-bromo-2-morpholin-4-yl-pyrimidine, morpholine,4-5-bromo-4-phenylmethoxy-2-pyrimidinyl
PubChem CID 42552971
Nombre IUPAC 4-(5-bromo-4-fenilmetoxipirimidin-2-il)morfolina
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C(=N2)OCC3=CC=CC=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Benzyloxy-5-bromo-2-pyrimidinyl)morpholine
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.21
Porcentaje de pureza 95%