Learn More
4-((4-(Allyloxy)fenil)sulfonil)fenol, TRC
Código de producto. 30137533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137533 250 mg 250 miligramos
30135485 1 g 1 g
17973675 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA569030250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97042-18-7
Fórmula molecular C15 H14 O4 S
Peso molecular (g/mol) 290.33
Sinónimo Phenol, 4-[[4-(2-propenyloxy)phenyl]sulfonyl]- (9CI), 4-[[4-(2-Propen-1-yloxy)phenyl]sulfonyl]phenol, 4-Allyloxy-4'-hydroxydiphenylsulfone, 4-Hydroxy-4'-allyloxy diphenyl sulfone, 4'-Allyloxyphenylsulfonyl-4-phenol, BIS-MAE, BPS-MAE, Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone monoallyl ether
Nombre IUPAC 4-(4-prop-2-enoxifenil)sulfonilfenol
SMILES Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OCC=C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-((4-(Allyloxy)phenyl)sulfonyl)phenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O4S/c1-2-11-19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h2-10,16H,1,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0613
Porcentaje de pureza >95%