Learn More
4-((4-(Allyloxy)fenil)sulfonil)fenol, TRC
Código de producto. 30135485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135485 1 g 1 g
30137533 250 mg 250 miligramos
17973675 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30135485 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5690301G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97042-18-7
Fórmula molecular C15 H14 O4 S
Peso molecular (g/mol) 290.33
Sinónimo Phenol, 4-[[4-(2-propenyloxy)phenyl]sulfonyl]- (9CI), 4-[[4-(2-Propen-1-yloxy)phenyl]sulfonyl]phenol, 4-Allyloxy-4'-hydroxydiphenylsulfone, 4-Hydroxy-4'-allyloxy diphenyl sulfone, 4'-Allyloxyphenylsulfonyl-4-phenol, BIS-MAE, BPS-MAE, Bis(4-hydroxyphenyl)sulfone monoallyl ether
Nombre IUPAC 4-(4-prop-2-enoxifenil)sulfonilfenol
SMILES Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OCC=C)cc2
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-((4-(Allyloxy)phenyl)sulfonyl)phenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O4S/c1-2-11-19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h2-10,16H,1,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0613
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.