Learn More
4-(4,6-Dicloro-2-pirimidinil)morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490528 250 mg 250 miligramos
15480528 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54171.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10397-13-4
Fórmula molecular C8H9Cl2N3O
Peso molecular (g/mol) 234.08
Número MDL MFCD05022359
Clave InChI OXCOCPRVQUEIOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,6-dichloropyrimidin-2-yl morpholine, 4-4,6-dichloro-pyrimidin-2-yl-morpholine, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidyl morpholine, 2-morpholino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-morpholinopyrimidine, 2-4-morpholino-4,6-dichloropyrimidine, morpholine,4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl, morpholine, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl morpholine, pubchem21502
PubChem CID 2772068
Nombre IUPAC 4-(4,6-dicloropirimidin-2-il)morfolina
SMILES ClC1=CC(Cl)=NC(=N1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)morpholine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.08
Porcentaje de pureza 97%