Learn More
4,4,5,5-tetrametil-2-[4-(tien-2-ilmetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10707695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10707695 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10002084 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707695 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70639CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 1007847-76-8
Fórmula molecular C17H21BO2S
Peso molecular (g/mol) 300.22
Número MDL MFCD11841077
Clave InChI OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 43811052
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[4-(tiofen-2-ilmetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.23
Porcentaje de pureza 97%