Learn More
4,4',4″-Tris(carbazol-9-il)trifenilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15585996 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15585996 5 g 5 g
15575996 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15585996 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139092-78-7 | C54H36N4 | 740.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139092-78-7
Fórmula molecular C54H36N4
Peso molecular (g/mol) 740.91
Número MDL MFCD03093250
Clave InChI AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-9h-carbazol-9-yl phenyl amine, tcta, tcata, 4,4',4-tris carbazol-9-yl-triphenylamine, 4,4',4-tri-9-carbazolyltriphenylamine, tris 4-carbazoyl-9-ylphenyl amine, tris 4-carbazol-9-ylphenyl amine, 4-carbazol-9-yl-n,n-bis 4-carbazol-9-yl phenyl aniline, 4,4',4-tris carbaz, 4-carbazol-9-yl-n,n-bis 4-carbazol-9-ylphenyl aniline
PubChem CID 9962045
Nombre IUPAC 4-carbazol-9-il-N,N-bis(4-carbazol-9-ilfenil)anilina
SMILES C1=CC2=C(C=C1)C1=C(C=CC=C1)N2C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine
Punto de fusión 297.0°C to 300.0°C
Análisis elemental 86.23 to 88.85% Carbon 7.45 to 7.68% Nitrogen
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 740.92
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4',4"-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.