Learn More
4,4',4″-Trimetiltrifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431239 25 g 25 g
15411239 1 g 1 g
15421239 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64162.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1159-53-1 | C21H21N | 287.406 g/mol
Used for proteomics research. Also employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizado para la investigación proteómica. También se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y tetrahidrofurano (THF).
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159-53-1
Fórmula molecular C21H21N
Peso molecular (g/mol) 287.406
Número MDL MFCD00674043
Clave InChI YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine
PubChem CID 70873
Nombre IUPAC 4-metil-N,N-bis(4-metilfenil)anilina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine
Punto de fusión 114°C to 118°C (literature)
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 2215309
Información de solubilidad Soluble in chloroform and tetrahydrofuran (THF).
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido