Learn More
4,4'-(1-Metileno) bis-Benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30479781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479781 10 mg 10 miligramos
30476733 100 mg 100 miligramos
30483111 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22144010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10466-37-2
Fórmula molecular C15H10N2
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo Benzonitrile, 4,4'-methylenebis-, Benzonitrile, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanodiphenylmethane, NSC 174860, 4,4'-Methylenedibenzonitrile
Nombre IUPAC 4-[(4-cianofenil)metil]benzonitrilo
SMILES N#Cc1ccc(Cc2ccc(cc2)C#N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10N2/c16-10-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(11-17)8-4-13/h1-8H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0844