Learn More
4-(3-Cloro-2-piridinil)morfolina, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10462064 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10462064 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor HTS11332DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Chloro-2-pyridinyl)morpholine
CAS 54231-36-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H11ClN2O
Número MDL MFCD00498941
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-3-chloropyridin-2-yl morpholine, 3-chloro-2-morpholinopyridine, 3-chloro-2-4-morpholino pyridine, maybridge2_000531, ksc915s6h, 2-morpholino-3-chloropyridine, 4-3-chloro-2-pyridyl morpholine, 3-chloro-2-morpholin-4-ylpyridine, 4-3-chloro-2-pyridinyl morpholine, 4-3-chloropyridin-2-yl ;morpholine
Clave InChI KCKQIVLNKGDTGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)Cl
Nombre IUPAC 4-(3-cloropiridin-2-il)morfolina
Peso molecular (g/mol) 198.65
PubChem CID 2815854
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.65
Porcentaje de pureza 97%