Learn More
Memmert™ Bucle de corriente de 4-20 mA, temperatura de interfaz de °0-260 °C de un sensor Pt100 en la cámara, para ICP750
Código de producto. 16377217 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
4 - 20 mA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje Tamaño de la unidad
16377217 4 - 20 mA cada uno
1 options
Código de producto. 16377217 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ICP750V6
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Salida de temperatura Memmert™ para la supervisión externa de temperatura.
  • Interfaz de bucle de corriente de 4 a 20 mA
  • Temperatura de un sensor Pt100 colocado de forma flexible en la cámara para la supervisión externa de temperatura
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Modelos 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Tipo Interfaz de bucle de corriente
Amperaje 4 - 20 mA