Learn More
Memmert™ Bucle de corriente de 4-20 mA, temperatura de interfaz de °0-260 °C de un sensor Pt100 en la cámara, para ICP450
Código de producto. 16357147 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
4 - 20 mA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje Tamaño de la unidad
16357147 4 - 20 mA cada uno
1 options
Código de producto. 16357147 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ICP450V6
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Salida de temperatura Memmert™ para la supervisión externa de temperatura.
  • Interfaz de bucle de corriente de 4 a 20 mA
  • Temperatura de un sensor Pt100 colocado de forma flexible en la cámara para la supervisión externa de temperatura
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Modelos 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Tipo Interfaz de bucle de corriente
Amperaje 4 - 20 mA