Learn More
Memmert™ Bucle de corriente de 4-20 mA, temperatura de interfaz de °0-260 °C de un sensor Pt100 en la cámara, para ICP110
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Interfaz de bucle de corriente de 4 a 20 mA
- Temperatura de un sensor Pt100 colocado de forma flexible en la cámara para la supervisión externa de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Incubadora refrigerada ICP110 |
| Tipo | Interfaz de bucle de corriente |
| Amperaje | 4 - 20 mA |