Learn More
Memmert™ Bucle de corriente de 4-20 mA, temperatura de interfaz de °0-260 °C de un sensor Pt100 en la cámara, para Ich750
Código de producto. 16306777 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámara climática ICH750
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16306777 Cámara climática ICH750 cada uno
1 options
Código de producto. 16306777 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ICH750V6
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Salida de temperatura Memmert™ para la supervisión externa de temperatura.
  • Interfaz de bucle de corriente de 4 a 20 mA
  • Temperatura de un sensor Pt100 colocado de forma flexible en la cámara para la supervisión externa de temperatura
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cámara climática ICH750
Tipo Interfaz de bucle de corriente
Amperaje 4 - 20 mA