Learn More
4-[2-(Dimetilamino)etoxi]benzonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10417633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10417633 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10417633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC51516DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
CAS 24197-95-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H14N2O
Número MDL MFCD05738937
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-2-dimethylamino ethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-2-dimethylamino ethoxy, 4-2-dimethylaminoethoxy benzonitrile, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzonitrile, 4-2-n,n-dimethylamino ethoxy benzonitrile, 4-2-dimethylamino ethoxy benzenecarbonitrile
Clave InChI DTYDLVIYHGGCOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 190.25
PubChem CID 546912
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%