Learn More
Tri-n-octilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10714851 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10704851 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
11985171 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10714851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140285000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    181.65€ / 500 ml
    Ahorro 20.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1116-76-3 | C24H51N | 353.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1116-76-3
Fórmula molecular C24H51N
Peso molecular (g/mol) 353.66
Clave InChI XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
PubChem CID 14227
Nombre IUPAC N,N-dioctiloctan-1-amina
SMILES CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-octylamine
Punto de fusión -34.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8090g/mL
Punto de ebullición 365.0°C to 367.0°C
Temperatura de inflamación 163°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)7]3N
Índice de refracción 1.4480 to 1.4500
Cantidad 500 mL
Beilstein 04,196
Gravedad específica 0.809
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina con bajo nivel de fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-octylamine
Palabra de advertencia
  • Atención||Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.