Learn More
4-[2,2-dicloro-1-(4-hidroxifenil)etil]fenol, TRC
Código de producto. 30135851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135851 100 mg 100 miligramos
30135603 500 mg 500 miligramos
30003811 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD438908100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14868-03-2
Fórmula molecular C14 H10 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 281.134
Sinónimo Phenol, 4,4'-(dichloroethenylidene)bis- (9CI), Phenol, 4,4'-(dichlorovinylidene)di- (6CI,8CI), 4,4'-(2,2-Dichloroethenylidene)bis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2-dichloroethylene, 1,1-Bis(p-hydroxyphenyl)-2,2-dichloroethylene, 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethene, 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene, 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-hydroxyphenyl)ethylene, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1-dichloroethene, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1-dichloroethylene, 2,2-Dichloro-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)ethylene, 4,4'-(Dichlorovinylidene)diphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2-dichloroethylene, Bis(4-hydroxyphenyl)dichloroethylene, Bisphenol C 2
Nombre IUPAC 4-[2,2-dicloro-1-(4-hidroxifenil)etilil]fenol
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=C(Cl)Cl)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol C 2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl2O2/c15-14(16)13(9-1-5-11(17)6-2-9)10-3-7-12(18)8-4-10/h1-8,17-18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0058